N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5776-1G PC5776-5G
APOSPC5776-1GEA 43.5 EUR
APOSPC5776-1G APOSPC5776-5G
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid
Formula: C₁₃H₁₀FNO₂
Pto. de fusión: 198…200 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01675229
Núm. CAS: 54-60-4