6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC57784-1G PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA 288 EUR
APOSPC57784-1G APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅F₃OS
MW: 230,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840979
Núm. CAS: 863118-49-4