(±)-3-Fluoro-α-metilbencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC5782-1G PC5782-5G
APOSPC5782-1GEA 115 EUR
APOSPC5782-1G APOSPC5782-5G
(±)-3-Fluoro-α-metilbencilamina 97%
(±)-3-Fluoro-α-metilbencilamina
Formula: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C
Densidad: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038308
Núm. CAS: 74788-45-7
UN: 2735
ADR: 8,III