Ácido 2-bromo-5-fluorocinámico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 186 EUR
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
Ácido 2-bromo-5-fluorocinámico 99%
Ácido 2-bromo-5-fluorocinámico
Formula: C₉H₆BrFO₂
Pto. de fusión: 188…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142878
Núm. CAS: 202865-70-1