2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5786-5G PC5786-1G
APOSPC5786-5GEA 126 EUR
APOSPC5786-5G APOSPC5786-1G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Formula: C₃H₄F₅N
Pto. Ebullición: 49…50 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042459
Núm. CAS: 422-03-7
UN: 2735
ADR: 8,III