2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5786F-1G PC5786F-5G
APOSPC5786F-1GEA 261 EUR
APOSPC5786F-1G APOSPC5786F-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether
Formula: C₄H₃F₇O
Pto. Ebullición: 46 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 56860-81-2