1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropano 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropano
Formula: C₃H₂F₅I
MW: 259,95 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039405
Núm. CAS: 354-69-8
EINECS: 206-568-8