3-Cloro-5-(trifluorometoxi)bencilo bromuro 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC5790-1G PC5790-5G
APOSPC5790-1GEA 116 EUR
APOSPC5790-1G APOSPC5790-5G
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)bencilo bromuro 97%
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660311
Núm. CAS: 886503-33-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR