2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 328 EUR
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Pto. Ebullición: 52 °C/0,03mmHg
Pto. de fusión: 24…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094304
Núm. CAS: 54109-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III