1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5806-5G PC5806-1G
APOSPC5806-5GEA 69.6 EUR
APOSPC5806-5G APOSPC5806-1G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₁FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10687164
Núm. CAS: 150322-73-9