4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5807-250MG
APOSPC5807-250MGEA 39.3 EUR
APOSPC5807-250MG
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₂F₃NO₂S
MW: 197,14 g/mol
Pto. de fusión: 109…111 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07377490
Núm. CAS: 944900-55-4