1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Iodo-1H,1H-perfluoropentane
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 132 EUR
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Formula: C₅H₂F₉I
MW: 359,96 g/mol
Pto. Ebullición: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00233025
Núm. CAS: 2253-14-7