6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Perfluoro-6-chloro-3,5-dibromohexanenitrile
PC5834-25G PC5834-5G
APOSPC5834-25GEA 598 EUR
APOSPC5834-25G APOSPC5834-5G
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile
MW: 433,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461581
Núm. CAS: 240800-52-6