1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5837-1G PC5837-250MG PC5837-5G
APOSPC5837-1GEA 215 EUR
APOSPC5837-1G APOSPC5837-250MG APOSPC5837-5G
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone
Formula: C₈H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375085
Núm. CAS: 358780-14-0