2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 33.5 EUR
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835320
Núm. CAS: 1644-82-2