2-Bromo-4-fluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 0 EUR
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropiridina
2-Bromo-4-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Densidad: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09260909
Núm. CAS: 357927-50-5