2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Phg(4-CF₃)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC5857-5G PC5857-1G
APOSPC5857-5GEA 509 EUR
APOSPC5857-5G APOSPC5857-1G
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665333
Núm. CAS: 142012-65-5