2-Bromo-4,5-difluoroanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 58 EUR
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Bromo-4,5-difluoroanísol 97%
2-Bromo-4,5-difluoroanísol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Pto. de fusión: 23…25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070753
Núm. CAS: 202865-58-5