3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5867-1G PC5867-5G
APOSPC5867-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5867-1G APOSPC5867-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236296
Núm. CAS: 575469-96-4