2-Bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
2-Bromo-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.04 g/mol
Pto. Ebullición: 256…266 °C
Densidad: 1.626 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094308
Núm. CAS: 474024-36-7