2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC5877-1G
PC5877-5G
PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA
0
EUR
APOSPC5877-1G
APOSPC5877-5G
APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formula:
C₇H₄ClF₃N₂O Pto. de fusión: 198…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862659 Núm. CAS: 386704-05-8 |