2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 60.9 EUR
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
MW: 255,0039 g/mol
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774189
Núm. CAS: 141743-49-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III