Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 52.2 EUR
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo 95%
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo
Formula: C₄F₁₀O₂S
MW: 302.09 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C
Pto. de fusión: –110 °C
Densidad: 1.682 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007422
Núm. CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8 II