7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5889-25G PC5889-5G PC5889-1G
APOSPC5889-25GEA 734 EUR
APOSPC5889-25G APOSPC5889-5G APOSPC5889-1G
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin
Formula: C₁₆H₉F₃O₃
MW: 306,24 g/mol
Pto. de fusión: >200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941326
Núm. CAS: 386704-09-2