Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 120 EUR
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Formula: C₅H₁₀BF₃KN
MW: 191,0441 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10700161
Núm. CAS: 888711-53-3