2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5896-5G PC5896-1G PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA 85.7 EUR
APOSPC5896-5G APOSPC5896-1G APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115887
Núm. CAS: 886497-85-4