2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 148 EUR
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115896
Núm. CAS: 886498-17-5