2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 642 EUR
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115895
Núm. CAS: 886498-13-1
UN: 2735
ADR: 8,III