2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 30.6 EUR
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
MW: 195.12 g/mol
Pto. Ebullición: 64…65 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832254
Núm. CAS: 116369-23-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III