Perfluoro-2-buteno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: FC-1318my
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 1350 EUR
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-buteno 97%
Perfluoro-2-buteno
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Formula: C₄F₈
MW: 200,03 g/mol
Pto. Ebullición: 1,2 °C
Pto. de fusión: –136…–134 °C
Densidad: 1,5297 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
UN: 2422
ADR: 2.2,