2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5906D-5G PC5906D-500MG
APOSPC5906D-5GEA 55.1 EUR
APOSPC5906D-5G APOSPC5906D-500MG
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Formula: C₉H₇F₉O₂
Pto. Ebullición: 160 °C
Pto. de fusión: –68 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236104
Núm. CAS: 52591-27-2
UN: 3272
ADR: 3,III