1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5906E-1G PC5906E-25G PC5906E-5G
APOSPC5906E-1GEA 29 EUR
APOSPC5906E-1G APOSPC5906E-25G APOSPC5906E-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formula: C₁₀H₉F₉O₂
Pto. Ebullición: 60…62 °C/5mmHg
Densidad: 1,402 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236094
Núm. CAS: 1799-84-4