1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5906K-1G PC5906K-5G
APOSPC5906K-1GEA 69.8 EUR
APOSPC5906K-1G APOSPC5906K-5G
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol
Formula: C₇H₅F₉O
Pto. Ebullición: 78…83 °C/28mmHg
Densidad: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042340
Núm. CAS: 72016-05-8