2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Perfluorobutyl-1,2-epoxypropane
PC5906P-1G PC5906P-25G PC5906P-100G
APOSPC5906P-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5906P-1G APOSPC5906P-25G APOSPC5906P-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Formula: C₇H₅F₉O
MW: 276,10 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C/41mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236085
Núm. CAS: 81190-28-5