2-Fluoro-p-toluonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 244 EUR
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluoro-p-toluonitrilo 98%
2-Fluoro-p-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. de fusión: 52…53 °C
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094311
Núm. CAS: 85070-67-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III