5-Fluoro-m-toluonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluoro-m-toluonitrilo 95%
5-Fluoro-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094312
Núm. CAS: 216976-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III