Ácido 5-fluoro-m-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5915-100G PC5915-25G PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA 191 EUR
APOSPC5915-100G APOSPC5915-25G APOSPC5915-5G
Ácido 5-fluoro-m-toluico 98%
Ácido 5-fluoro-m-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094313
Núm. CAS: 518070-19-4