3-Fluoro-5-metilbenzaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-tolualdehído, 5-Fluoro-m-tolualdehído
PC5917-1G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 37.7 EUR
APOSPC5917-1G APOSPC5917-5G
3-Fluoro-5-metilbenzaldehído 99%
3-Fluoro-5-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094315
Núm. CAS: 189628-39-5