3-Fluoro-5-metilbencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5918-1G PC5918-25G PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA 55.1 EUR
APOSPC5918-1G APOSPC5918-25G APOSPC5918-5G
3-Fluoro-5-metilbencilo bromuro 98%
3-Fluoro-5-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094316
Núm. CAS: 212268-39-8
UN: 3265
ADR: 8,II