Ácido (3-fluoro-5-metilfenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5921-1G PC5921-5G PC5921-10G
APOSPC5921-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5921-1G APOSPC5921-5G APOSPC5921-10G
Ácido (3-fluoro-5-metilfenil)acético
Ácido (3-fluoro-5-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094318
Núm. CAS: 518070-22-9