5-Fluoro-m-toluidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 0 EUR
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077538
Núm. CAS: 52215-41-5