2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂BrClFN
Pto. Ebullición: 77…78 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 28…30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044268
Núm. CAS: 514797-97-8