4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₈H₄FNO₂
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094324
Núm. CAS: 176508-81-9