Perfluorociclohexano 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5930-100MG PC5930-1G PC5930-250MG
APOSPC5930-100MGEA 139 EUR
APOSPC5930-100MG APOSPC5930-1G APOSPC5930-250MG
Perfluorociclohexano 90%
Perfluorociclohexano
Formula: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Pto. Ebullición: 59…60 °C
Pto. de fusión: 51 °C (subl.)
Densidad: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00003821
Núm. CAS: 355-68-0
EINECS: 206-591-3