2-Fluoro-4-metilbenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-tolualdehído, 2-Fluoro-p-tolualdehído
PC5933-1G PC5933-5G PC5933-10G
APOSPC5933-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5933-1G APOSPC5933-5G APOSPC5933-10G
2-Fluoro-4-metilbenzaldehído 95%
2-Fluoro-4-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
MW: 138.14 g/mol
Pto. Ebullición: 91…92 °C/14mmHg
Densidad: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094325
Núm. CAS: 146137-80-6