Ácido 2-fluoro-p-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5934-5G PC5934-100G PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5934-5G APOSPC5934-100G APOSPC5934-25G
Ácido 2-fluoro-p-toluico
Ácido 2-fluoro-p-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092906
Núm. CAS: 7697-23-6