2-Fluoro-4-metilbencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 364 EUR
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluoro-4-metilbencilo bromuro
2-Fluoro-4-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 97…101 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094327
Núm. CAS: 118745-63-4
UN: 3265
ADR: 8,II