Ácido (2-fluoro-4-metilfenil)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5939-1G PC5939-5G PC5939-10G
APOSPC5939-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5939-1G APOSPC5939-5G APOSPC5939-10G
Ácido (2-fluoro-4-metilfenil)acético 95%
Ácido (2-fluoro-4-metilfenil)acético
Formula: C₉H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094329
Núm. CAS: 518070-28-5