2-Amino-4-fluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
PC5940-1G PC5940-5G
APOSPC5940-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Amino-4-fluorofenol 98%
2-Amino-4-fluorophenol
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Pto. de fusión: 138…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077451
Núm. CAS: 399-97-3