Cloruro de 2-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 231 EUR
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
Cloruro de 2-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo
Cloruro de 2-fluoro-4-metilbenceno-1-sulfonilo
Formula: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Pto. de fusión: 42…44 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094330
Núm. CAS: 518070-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III